Learn More
Brady™ LabelMaker™ Etiketten aus Nylon
Artikelnummer. 15153349
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Weiß
Packungsgröße:
1 BX
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
15153349 Schwarz, Weiß 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15153349 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 131588
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
BMP41 BMP51 BMP53 Nylon Cloth Wire and Cable Flags for smooth, textured/rough or highly textured/low surface energy surfaces.
  • BMP41, BMP51, und BMP53 Leitungs- und Kabelfahnen aus Nylongewebe
  • UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung Etiketten für BMP41/BMP51/BMP53-Etikettendrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Schwarz, Weiß
Ausführung Matt
Material Nylon
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikettierer-Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sprach- und Datenkommunikation
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™41, BMP™51, und BMP™53 Etikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 90 Labels/Box
Menge 90/Packung
Form Rechteck
Softwaretyp LabelMark
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0,041 mm
Abmessungen (L x B) 57,15 x 25,40 mm
Länge (angloamerikanisch) 2,25 in.
Länge (metrisch) 57.15 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1 in.
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,25 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1 in.
Höhe (metrisch) 57,15 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 25,40 mm