Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Halbmikrowaage MCA 225S mit EG-Typgenehmigungszertifikat (EU)
Artikelnummer. 18038234 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
HWL-Konfiguration
QP1 HWL-Konfiguration
QP1-Konfiguration
QP99 HWL-Konfiguration
QP99-Konfiguration
Standardkonfiguration
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
18038234 HWL-Konfiguration 1 Stück
18017714 QP1-Konfiguration 1 Stück
18008104 QP99-Konfiguration 1 Stück
18007814 QP1 HWL-Konfiguration 1 Stück
18047984 Standardkonfiguration 1 Stück
18018144 QP99 HWL-Konfiguration 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 18038234 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. MCA225S3CEUD HWL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Cubis™ Die Halbmikrowaagen der Baureihe II mit einer maximalen Last zwischen 120 g und 220 g und einer Ablesbarkeit zwischen 0,005 mg und 0,01 mg sind die ideale Wahl für ein breites Anwendungsspektrum.
Überlegene Wägeleistung
Schnelle Messzeiten und präzise Wiegeergebnisse werden durch das monolithische Wiegesystem der nächsten Generation und die technische Lösung zur Kompensation von Umwelteinflüssen gewährleistet.
Keine Probleme mehr mit geladenen Proben
Die mit einer leitfähigen Schicht versehenen Glaswindschutzblenden verhindern äußere elektrostatische Einflüsse, und der eingebaute Ionisator beseitigt effektiv elektrostatische Ladungen von den Proben.
Anleitung zum Reinigungsprozess
Ein intuitiver Prozess für die tägliche und die gründliche Reinigung ist jetzt in allen Geräten verfügbar. Cubis™ II MCA. Die Reinigungs-QApp bietet visuelle Anleitungen, Informationen zur chemischen Verträglichkeit sowie die elektronische Nachverfolgung dieser Vorgänge.
Hardware-Aufrüstbarkeit
Hardwarefunktionen wie der motorisierte Zugluftschutz oder der eingebaute Ionisator können nach dem Kauf aktiviert werden. Ein automatischer innerer Windschutz ist als Klick-Zubehör erhältlich und wird für den Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen (z. B. in zugiger Umgebung) empfohlen.
Compliance und Datenintegrität
Die durchgängige Datenintegrität, die technischen Kontrollen zur Einhaltung von 21 CFR Part 11, das integrierte Prüfprotokoll und das hochmoderne Benutzermanagement gewährleisten, dass Labore die regulatorischen Anforderungen erfüllen können. Diese Funktionen sind direkt verfügbar auf dem Cubis™ II-Balances, ohne dass zusätzliche Software erforderlich ist.
Ausgewogenes Flottenmanagement
Die Ingenix Suite ist eine flexible, offene Lösung, die sowohl mit als auch ohne ELN/LIM-System funktioniert. Es bietet unbegrenzte Verbindungen zur einfachen Verwaltung des gesamten Systems. Cubis™ II MCA Laborauslastung über alle Labore innerhalb desselben Netzwerks.
Anwenderfreundlich
Die Lehrfunktion mit Lernfähigkeit des motorisierten Windabweisers, geführte Arbeitsabläufe für viele verschiedene Anwendungen (QApps), automatisierte motorisierte Nivellierung und automatische interne Justierung (isoCAL ) helfen, die Waage einfach und fehlerfrei zu bedienen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EG-Typgenehmigungszertifikat (für die EU außer Frankreich)
Fassungsvermögen 220 g
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0.01 mg
Modell HWL-Konfiguration
Stabilisierungszeit 1.5 s
Typ Semimikrowaage
Breite (metrisch) 240 mm
Höhe (metrisch) 301 mm