Learn More
Brady™ Netzteil für Etikettendrucker
Artikelnummer. 17832609 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17832609 Schwarz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17832609 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 176499
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese Hochleistungs-Powerbank zum Aufladen von M511- und M211-Druckern, Telefonen oder Tablets.
Mit diesem Hochleistungs-Netzteil können Sie M511- und M211-Drucker, Handys oder Tablets aufladen.
  • Mit einem vollständig aufgeladenen 10.000-mAh-Netzteil können Sie Ihren M511- oder M211-Drucker bis zu 3 Mal aufladen.
  • Die digitale LED-Anzeige zeigt die verbleibende Leistung in Prozent an.
  • Ausgänge: USB-C, USB-A1/A2.
  • Kompatibel mit allen Mobilgeräten.
  • 70 Minuten Ladezeit.
  • Mehr als 1000 Ladezyklen.
Spezifikation
Produkttyp Akku-/Adapterpaket
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etikettendrucker
Material Kunststoff
Länge (angloamerikanisch) 0,94 in.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4,56 in.
Beschreibung Druckerzubehör Powerbank
Enthält (1) Powerbank
Zur Verwendung mit (Anwendung) Asset Tracking;Circuit Board Labeling;Component and Equipment Labeling;Data and Telecommunications Labeling;Electrical Labeling;Facility Identification;General Identification;Inventory and Inspection Labeling;Laboratory Labeling;Lean and 5S Labeling;Safety Identification;Warehouse Marking;Wire and Cable Labeling
Kennwerte der Stromversorgung Wiederaufladbarer Akku; USB
Alternate Part Number M211-M511-POWER