Beschreibung
Verwenden Sie Ihren M511 Etikettendrucker praktisch überall.
- Mit dem Magnet wird der M511-Drucker während des Gebrauchs oder der Lagerung an Platten, I-Trägern und anderen magnetischen Oberflächen befestigt.
- Ermöglicht freihändiges Bedienen durch Anbringen an einer Metalloberfläche.
- Wird zur Gewährleistung der Stabilität mit Schrauben an der Rückseite des Druckers befestigt.
- Entwickelt für die Verwendung mit dem Etikettendrucker M511.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Magnet |
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady Etikettendrucker |
| Material | Kunststoff |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,61 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 4,5 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,59 in. |
| Beschreibung | Druckerzubehör Magnet |
| Enthält | (1) Magnetzubehör (3) Befestigungsschrauben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Asset Tracking;Circuit Board Labeling;Component and Equipment Labeling;Data and Telecommunications Labeling;Electrical Labeling;Facility Identification;General Identification;Inventory and Inspection Labeling;Laboratory Labeling;Lean and 5S Labeling;Safety Identification;Warehouse Marking;Wire and Cable Labeling |
| Mehr anzeigen |