Learn More
Brady™ Etikettendrucker-Hartschalenkoffer
Artikelnummer. 17862609 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17862609 Blau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17862609 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 176448
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schützen, transportieren und lagern Sie Ihren M511 Etikettendrucker sowie Druckerzubehör und Etikettenkassetten.
Schützen, transportieren und lagern Sie Ihren M511 Etikettendrucker sowie Druckerzubehör und Etikettenkassetten.
  • Schützt Ihren Drucker vor Stößen und Staub.
  • Sorgt dafür, dass Drucker, Zubehör und Etikettenkassetten ordentlich aufbewahrt und griffbereit sind.
  • Das robuste Hartschalenetui ermöglicht einen einfachen Transport.
Spezifikation
Produkttyp Hartschalenkoffer
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etikettendrucker
Material Kunststoff
Länge (angloamerikanisch) 6,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 17 in.
Höhe (angloamerikanisch) 17,5 in.
Beschreibung M511 Drucker-Hartschalenkoffer
Enthält (1) Hartschalenkoffer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Asset Tracking;Circuit Board Labeling;Component and Equipment Labeling;Data and Telecommunications Labeling;Electrical Labeling;Facility Identification;General Identification;Inventory and Inspection Labeling;Laboratory Labeling;Lean and 5S Labeling;Safety Identification;Warehouse Marking;Wire and Cable Labeling
Alternate Part Number M511-HC