Learn More
Brady™ X250 GHS SYMBOL PIC 1809 50X50MM B7541 1 ROLL
Artikelnummer. 15694237
Click to view available options
Farbe:
Rot/Schwarz auf Weiß
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 15694237
Marke: Brady™ 814040
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Etiketten mit GHS-Symbol – Akute Toxizität
  • Einzelne, geschnittene (vorgeschnittene) Etiketten auf einer Rolle
  • Qualitativ hochwertige Etiketten, die den schwierigsten Umgebungsbedingungen standhalten können
  • Extrem langlebige Materialien sorgen dafür, dass Sie die Produkte nur einmal kennzeichnen müssen
  • Wetter-, abrieb- und chemikalienbeständig
  • Beständig gegen Temperaturen von -40 °C bis +120 °C
  • Etikettabmessungen 50 mm x 50 mm
Spezifikation
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Rot/Schwarz auf Weiß
Ausführung Glanz
Material Laminiertes Polyester
Menge 250/Packung
Form Diamantförmig
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +110 °C
Dicke (metrisch) 0.099 mm
Breite (metrisch) 50 mm
Höhe (metrisch) 50.00 mm