Learn More
Labconco™ XPert™ gefilterte Balance-Systeme ohne Luftstromüberwachung
Nutzen Sie die Labconco XPert™ gefilterten Balance-Systeme ohne Luftstromüberwachung zur Eindämmung von Pulver und Partikeln während Verfahren.
Marke: Labconco™ 3950220
Additional Details : Gewicht : 79.00000kg
Requires : Arbeitsfläche und Stützfuß, separat erhältlich
Beschreibung
Die Funktionen zur Verbesserung der Eindämmung gewährleisten, dass starke Pulver, die häufig in pharmazeutischen, trockenen chemischen und industriellen Hygieneanwendungen vorkommen, vom Anwender ferngehalten werden.
- Keine externen Kanäle erforderlich
- Für große Analyse- und Mikrowaagen
- Erhältlich in Breiten von 2, 3, 4, 5 und 6 Fuß und mit tiefem Innenraum
- Eigensichere Ausführung mit Unterdruck
- Platzsparende Ausführung – kein separat gefilterter Abluftventilator erforderlich
- Trockenpulverbeschichteter Aluminiumrahmen, hinterer Bodenkanal und Leitblech aus Stahl; keine Kunststoff-zu-Kunststoffverklebungen
- Vorverdrahtete Leuchtstofflampe und Schalter für Gebläse und Licht
- 0,25 in. (0,64 cm) dickes Sicherheitsglas an Front- und Seitenfenstern
- Das ergonomisch angewinkelte und aufklappbare Fenster schwenkt nach oben und rastet in einer Beladungshöhe von 19 in. (50,2 cm) ein; die Abstreifdichtung hält Kontaminationen zurück
- Externer, gasgestützter Hebemechanismus bei 5 ft.- und 6 ft.-Modellen; Beladungshöhe 27,7 in. (70,4 cm)
- Zwei Versorgungsanschlüsse für die Durchführung von elektrischen Kabeln
Betrieb
- Eingebautes Gebläse mit dynamisch ausbalanciertem, vibrationsisoliertem Motorlaufrad und Drehzahlregelung
- Die 40%ige Gebläsereserve ermöglicht die Anpassung der Drehzahl nach Bedarf durch einen zertifizierten Techniker, wenn der Filter belastet wird
- Die Partikeleindämmung wird vom unabhängigen Unternehmen SafeBridge Consultants, Inc. überprüft
- Ergonomische Luftfolie mit aerodynamischen Clean-Sweep™ Luftstromöffnungen
- HEPA-Abluftfilter, 99,99 % Effizienz bei 0,3 μm großen Partikeln
- HEPA-Filter mit Zugang von oben für die Prüfung auf Undichtigkeiten auf der gesamten Oberfläche
- Echtes Bag-in/Bag-out-Filterabgabesystem (zertifizierter Techniker erforderlich)
- Obere Verdünnungsluftzufuhr
- Obere Eindämmungsfolie
- Oberer Diffusorschirm
- Zonenperforiertes, schwenkbares hinteres Leitblech
- Luftfolien mit seitlichem Zugang
- Manometer
- Leiser Betrieb – nur 48 dB
Bestellinformation
Ohne integrierte Luftstromüberwachung
Certifications
SEFA 1-2002; modifiziert ASHRAE™ 110-1995; ANSI™ Z9.5-1993; UL 3101-1/61010-1; CAN/CSA C22.2 Nr. 1010.1; CE-Konformitätskennzeichnung (230 V-Modelle)
Spezifikation
Epoxidharz | |
Epoxidharz-beschichtetes Aluminium und Stahl | |
29 in. | |
73,66 cm | |
Sorgen Sie für Anwenderschutz, indem Sie Pulver, Partikel und Dämpfe während des Wiegens in einem geschlossenen Behälter halten | |
22,7 in. | |
94,2 cm | |
50 Hz | |
53 bis 58 dBA bei 100 fpm, 50 bis 55 dBA bei 80 fpm, 48 bis 53 dBA bei 60 fpm | |
230 V | |
24 in. | |
60,9 cm |
Fluoreszent | |
SEFA 1-2002, ASHRAE™ 110-1995 modifiziert, ANSI™ Z9.5-1993, UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2 Nr. 1010.1, CE-Konformitätskennzeichnung (230 V-Modelle) | |
21,6 in. | |
54,8 cm | |
37,1 in. | |
9,4 in. | |
23,9 cm | |
Ohne Stecker | |
Doppelnutzen | |
175 lb. | |
21,6 in. | |
54,8 cm |