Learn More
Labconco™ 2-PORT MANIFOLD FOR 4 LITER COLD TRAP
Artikelnummer. 15133005 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
CentriVap™ System
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15133005 CentriVap™ System 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15133005 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7397700
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Benötigt
Drehschiebervakuumpumpe erforderlich
Ermöglicht die Gefriertrocknung von Proben mit kleinem Volumen in Gefrierkolben, Serumflaschen oder Ampullen
  • Mit Gummiventilen aus Neopren
  • Für den Anschluss von CentriVap Kaltfallen, Ultra-Low Kaltfallen oder mobilen Systemen
  • Versandgewicht 1 lbs. (0.5 kg)
Spezifikation
Typ 2-Port Kühlfallenverteiler
Zur Verwendung mit (Geräte) CentriVap™ System
Gewicht (angloamerikanisch) 1 lbs.
Gewicht (metrisch) 0,5 kg