Learn More
Labconco™ Anschlussstücke für Precise™ Handschuhboxen
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
5 in.
6 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Epoxidbeschichteter Stahl für den Anschluss des Handschuhfachs an Kanäle, die an Gebäudeabluft, Ferngebläse oder FilterMate tragbares Abluftgerät angeschlossen sind.Durchmesser 5 in.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Precise™ Handschuhbox mit HEPA-Filter, XPert™ Wägebox |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 5 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 2,3 kg |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Material | Epoxidharz-beschichteter Stahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verbinden der Handschuhbox mit dem Gebäudeablass oder dem ferngesteuerten Gebläse für Außenluftkanäle |