Learn More
DL-Lactic acid, 85+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by a SFI certified supplier.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-Lactic acid |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.2000g/mL |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | EcoSafPak™ Glass Bottle |
| Forma fisica | Slightly Viscous Liquid |
| Intervallo percentuale saggio | 85+% |
| Residuo dopo la combustione | 0.02% max. |
| Formula lineare | CH3CH(OH)CO2H |
| Indice di Merck | 15, 5384 |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.