Learn More
DL-Lactic acid, 85+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by a SFI certified supplier.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Lactic acid |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.2000g/mL |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | EcoSafPak™ Glass Bottle |
| Forme physique | Slightly Viscous Liquid |
| Plage de pourcentage du dosage | 85+% |
| Résidus après l’allumage | 0.02% max. |
| Formule linéaire | CH3CH(OH)CO2H |
| Merck Index | 15, 5384 |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.