Learn More
Labconco™ Teleskopgestelle
Zum Halten von Tabletts bis 1000 lbs. (K450 kg), ADA-konform
Marke:  Labconco™ 3746702
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11878681
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Requires : Work surface (sold separately).
Beschreibung
Beschreibung
Support loads up to 1000 lb. (450kg); ADA compliant
  • Mit vier festen Nivellierfüßen
  • Länge 29 in. (74 cm)