Beschreibung
Zubehör für tragbare FilterMate Abluftsysteme und XPert Balance-Systeme.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FilterMate™ tragbares Abluftgerät (2005 und neuer), XPert™ Wägesystem |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 1 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 0,5 kg |
| Produkttyp | Spritzenkit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nachweis von Kohlenstoffsättigung, organischem Dampf, Formaldehyd, Formalin, saurem Schwefel, Ammoniak-Amin |