Learn More
Labconco™ Arbeitsfläche aus Edelstahl für XPert™-gefilterte Balance-Stationen und -Systeme
Wählen Sie eine einfach zu wartende Arbeitsfläche.Die Labconco Arbeitsfläche aus Edelstahl ist ideal für die Verwendung mit XPert™-gefilterten Balance-Stationen und -Systemen.
Marke: Labconco™ 3970603
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Arbeitsflächen aus Edelstahl (Typ 304)
- Keine Tassenspülen-Ausschnitte
- 1 in. tiefe vordere Auffangwanne
Spezifikation
Arbeitsfläche | |
3 Fuß breites Gehäuse | |
0,8 in. | |
Vorderes Auffangtablett | |
45,3 kg | |
73,6 cm | |
3 Fuß breites Gehäuse |
29 in. | |
2 cm | |
Ohne Ausschnitt | |
36 in. | |
100 lb. | |
91,4 cm | |
Edelstahl (304) |