Learn More
Labconco™ Edelstahlgestelle für die RapidVap™ Vakuum- und N2-Evaporationssysteme
Artikelnummer. p-52787 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
170 mL
600 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11731559
Marke: Labconco™ 7486300
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Edelstahlgestelle halten RapidVap Röhrchen aufrecht.
Die Edelstahlgestelle verfügen über acht Positionen, um RapidVap Röhrchen aufrecht zu halten. Zum Einsatz mit 600 ml-Röhrchen.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) RapidVap Vakuum- und N2-Verdampfungssystem
Aufnahmevermögen 170 ml-Glasröhrchen
Material Edelstahl
Anzahl Plätze 8
Typ Röhrchengestell
Volumen (metrisch) 170 mL
Gewicht (angloamerikanisch) 2 lb
Gewicht (metrisch) 0,9 kg