Learn More
Labconco™ Probenblöcke für RapidVap™ Vakuum- und N2-Evaporationssysteme
PTFE-beschichtete Aluminiumblöcke für die Verwendung mit RapidVap Vakuumverdampfungssystemen.
Marke: Labconco™ 7496400
1864.16 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
PTFE-beschichtete Aluminiumblöcke halten Glaswaren in RapidVap Vakuumverdampfungssystemen in Position. Für alle RapidVap Vakuumverdampfungssysteme ist ein Block erforderlich. Die Blöcke sind austauschbar. Kundenspezifische Blöcke für spezielle Glaswaren wie VOA-Fläschchen sind auf Anfrage erhältlich. Glaswaren erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).†Für Röhrchen bis zu der angegebenen maximalen Kapazität. Das tatsächliche Probenvolumen beträgt 66 bis 75 % der gesamten Röhrchenkapazität und hängt von der Röhrchenform, -höhe und der Vortexgeschwindigkeit ab.
‡Nur für Labconco Borosilikatröhrchen mit flachem Boden (siehe 16-315 und 78-79). Kann in RapidVap N2 Systemen auch Labconco Röhrchen mit Schaft verwenden (siehe 16-31573 bis -77 und16-317-17B, 17C).
Spezifikation
1,1 in. | |
RapidVap Vakuum- und N2-Verdampfungssystem | |
PTFE-beschichtetes Aluminium | |
30°C to 100°C | |
50 ml | |
3,8 kg |
2,8 cm | |
50 ml-Szintillationsfläschchen | |
26 | |
Block | |
8.3 lb |