missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Probenblöcke für RapidVap™ Vakuum- und N2-Evaporationssysteme

PTFE-beschichtete Aluminiumblöcke für die Verwendung mit RapidVap Vakuumverdampfungssystemen.

Marke:  Labconco™ 7486400

1864.16 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11711559

  • 1910.00 CHF / 1 Stück

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

PTFE-beschichtete Aluminiumblöcke halten Glaswaren in RapidVap Vakuumverdampfungssystemen in Position. Für alle RapidVap Vakuumverdampfungssysteme ist ein Block erforderlich. Die Blöcke sind austauschbar. Kundenspezifische Blöcke für spezielle Glaswaren wie VOA-Fläschchen sind auf Anfrage erhältlich. Glaswaren erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

†Für Röhrchen bis zu der angegebenen maximalen Kapazität. Das tatsächliche Probenvolumen beträgt 66 bis 75 % der gesamten Röhrchenkapazität und hängt von der Röhrchenform, -höhe und der Vortexgeschwindigkeit ab.

‡Nur für Labconco Borosilikatröhrchen mit flachem Boden (siehe 16-315 und 78-79). Kann in RapidVap N2 Systemen auch Labconco Röhrchen mit Schaft verwenden (siehe 16-31573 bis -77 und16-317-17B, 17C).

Spezifikation

Spezifikation

1,5 in.
115 V, 60 Hz
60 Hz
PTFE-beschichtetes Aluminium
30°C to 100°C
115 V
8.2 lb
4 cm
RapidVap Vakuum- und N2-Verdampfungssystem
170-ml-Röhrchen
48
Block
170 mL
3,7 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Labconco™ Probenblöcke für RapidVap™ Vakuum- und N2-Evaporationssysteme > Für einen Außendurchmesser von acht (8) 40 mm Röhrchen; bis 170 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt