Learn More
Labconco™ Probenblöcke für RapidVap™ N2/48 Evaporationssysteme
2353.03 CHF - 2387.84 CHF
Benötigt: Glas
Produkte 2
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11746419
Unterlagen ansehen
Labconco™
7482400
35 ml-Röhrchen
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2655.00 CHF
2353.03 CHF / 1 Stück
Sparen 301.97 CHF
11% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
11726649
Unterlagen ansehen
Labconco™
7482200
10 ml-Röhrchen
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2580.00 CHF
2387.84 CHF / 1 Stück
Sparen 192.16 CHF
7% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
Beschreibung
Beschreibung
  • Vier verschiedene austauschbare Aluminiumzubehörblöcke, PTFE-beschichtet
  • Probenblöcke mit entweder 48 kleineren (4.5-26 ml) oder acht größeren (450 ml) Proben
  • Glasware für alle Blöcke separat erhältlich
†Für Röhrchen bis zur angegebenen maximalen Kapazität. Das tatsächliche Probenvolumen beträgt 66 bis 75 % der gesamten Röhrchenkapazität und hängt von der Röhrchenform, -höhe und der Vortexgeschwindigkeit ab.