Learn More
Labconco™ Drehschieber-Vakuumpumpen
Artikelnummer. 10641120 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
220 V NEMA 6-15P
230 V International
230 V IEC-Umkehrung
Flussrate:
117 l/min
195 l/min
Stromstärke:
2.4A
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Flussrate Stromstärke Packungsgröße
10641120 230 V International 195 l/min 2.4A 1 Stück
10666285 230 V IEC-Umkehrung 117 l/min 2.4A 1 Stück
10328852 220 V NEMA 6-15P 117 l/min 2.4A 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10641120 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7739403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4395.00 CHF
    3978.16 CHF / 1 Stück
    Sparen 416.84 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Pumpe, Ein-/Aus-Schalter, Netzkabel mit Stecker, ein Einlassadapter mit 12.7 mm (1/2 in.) Außendurchmesser und ein Einlassadapter 19.1 mm (3/4 in.) Außendurchmesser sowie eine 1 l- (1 qt.-) Flasche mit Vakuumöl
Für den Einsatz mit Labconco Gefriertrocknungsgeräten vorgesehen —passt dank der kompakten Größe gut in Schränke für Gefriertrocknungsgeräte hinein.
Entwickelt für die Verwendung mit Labconco Freeze-dry Systemen — dank ihrer kompakten Größe passen sie problemlos in Tiefkühl-Trockenschränke
Zuverlässige Vakuumquelle für andere Produkte wie Handschuhspender und Zentrifugenkonzentratoren.
  • Zweistufige, ölversiegelte Pumpen mit Flügelzelle
  • Umschaltbare Modi für hohes Vakuum und hohen Durchsatz
  • Gasballast mit drei Stellungen (geschlossen, geringer Durchfluss und hoher Durchfluss)
  • Geschlossener, ventilatorgekühlter, einphasiger Elektromotor treibt die Pumpe an
  • Schutz vor thermaler Überladung mit automatischem Neustart
  • Eingangsventil verhindert ein Wiedereinsaugen von Luft und Öl bei einem Strom- oder Ölausfall
  • Gehäuse aus Gussaluminium
  • Zur Stabilität auf einer Grundplatte mit Gummifüßen montiert
Kat. Nr. 16-108-218 verfügt über einen umgekehrten IEC-Stecker, Modelle mit 117 l/min Pumpkapazität haben einen einziehbaren Hebegriff, Modelle mit 195 l/min Pumpkapazität haben eine Kranöse. Ein Pumpenauslassfilter mit Öl- und Geruchsfilterelementen ist ebenfalls inklusive.
Specifications
Max. Vakuum 2 x 10-3 mBar
Stromstärke 2.4A
Enthält Pumpe, je vier Einliterflaschen mit Vakuumpumpenöl und ein Abluftfilter mit Ölnebel- und Geruchsfilterelementen. AN/AUS-Schalter, Netzkabel mit Stecker zum direkten Anschluss der Pumpe an Labconco Gefriertrockner, zwei Einlassadapter mit je 12.7 mm (1/2 in.) und 19.1 mm (3/4 in.) Außendurchmesser
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 18,4 x 6,5 x 10,4,1 in.
Material Aluminiumguss
Steckertyp 230 V International
Flussrate 195 l/min
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 10.4 Zoll
Gesamthöhe (metrisch) 26.4 cm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 6.5 Zoll
Pumpentyp Drehschieber
Maximaler Druck 1 ATM
Zur Verwendung mit (Geräte) Gefriertrocknungssysteme
Spannung 230 V