Learn More
Labconco™ Replacement Lid Gasket
Artikelnummer. 11856775 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Trockenkammer für große Mengen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11856775 Trockenkammer für große Mengen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11856775 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7688500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.68 CHF
    65.22 CHF / 1 Stück
    Sparen 173.46 CHF
    72% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Replacement lids for use with FreeZone 1, 2.5 and 4.5 Liter Freeze Dry Systems.
Replacement lids for use with FreeZone 1, 2.5 & 4.5 Liter Freeze Dry Systems.
Replacement rubber gasket allows the chamber lid of a FreeZone Freeze Dryer to seal to the chamber during the lyophilization process.
Spezifikation
Typ Lid Gasket
Kapazität (metrisch) 1, 2.5, 4.5 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Trockenkammer für große Mengen