Learn More
Labconco™ RapidVap™ Vertex Trockenverdampferblöcke
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Anzahl Plätze:
18
50
Volumen (metrisch):
3 ml
5 ml
8 mL
16 ml
40 mL
60 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der Labconco™ RapidVap™ Vetex Trockenverdampfer benötigt einen Block aus festem Aluminium mit Griffen aus Edelstahl, um den Block in den Verdampfer und wieder aus ihm herauszuheben.
- Besteht aus massivem Aluminium mit Edelstahlgriffen zum Herausheben aus dem Verdampfer
- Anschluss mit einem Durchmesser von 0,21 in. (0.5 cm) in der oberen linken Ecke zum Einsetzen des Temperaturfühlers für die Überwachung der Temperatur im oberen Block im Lieferumfang enthalten
- Für die verschiedenen Röhrchengrößen sind entsprechende Blockvarianten erhältlich
- Angepasste Blöcke sind ebenfalls erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) Anschluss | 0,21 in. |
| Durchmesser (metrisch) Anschluss | 5 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | RapidVap Vertex Trockenverdampfer |
| Aufnahmevermögen | 18 ASE-Fläschchen (28 x 95 mm) |
| Material | Aluminium |
| Anzahl Plätze | 18 |
| Typ | Block |
| Volumen (metrisch) | 40 mL |