Learn More
Abnova™ Human NANP Full-length ORF (NP_689880.1, 1 a.a. - 248 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16108263
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16108263 10 μg 10 Mikrogramm
16118263 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16108263 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. H00140838P01.10ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.00 CHF
    377.24 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 5.76 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MGLSRVRAVFFDLDNTLIDTAGASRRGMLEVIKLLQSKYHYKEEAEIICDKVQVKLSKECFHPYNTCITDLRTSHWEEAIQETKGGAANRKLAEECYFLWKSTRLQHMTLAEDVKAMLTELRKEVRLLLLTNGDRQTQREKIEACACQSYFDAVVVGGEQREEKPAPSIFYYCCNLLGVQPGDCVMVGDTLETDIQGGLNAGLKATVWINKNGIVPLKSSPVPHYMVSSVLELPALLQSIDCKVSMST
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_689880.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 140838
Molekulargewicht 54.2kDa
Name NANP (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen MGLSRVRAVFFDLDNTLIDTAGASRRGMLEVIKLLQSKYHYKEEAEIICDKVQVKLSKECFHPYNTCITDLRTSHWEEAIQETKGGAANRKLAEECYFLWKSTRLQHMTLAEDVKAMLTELRKEVRLLLLTNGDRQTQREKIEACACQSYFDAVVVGGEQREEKPAPSIFYYCCNLLGVQPGDCVMVGDTLETDIQGGLNAGLKATVWINKNGIVPLKSSPVPHYMVSSVLELPALLQSIDCKVSMST
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Regulatorischer Status RUO
Gen-Alias C20orf147/HDHD4/MGC26833/dJ694B14.3
Gebräuchliche Bezeichnung NANP
Gensymbol NANP
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid