Learn More
Labconco™ Purifier™ Logic Series Air-Tight Damper
Artikelnummer. 17879373 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
10 in.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
17879373 10 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17879373 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 3776800
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Hardware and installation instructions
Mounts atop the Canopy Connection of Purifier Biosafety Cabinets to adjust exhaust airflow.
Mounts atop the Canopy Connection of Purifier Biosafety Cabinets to adjust exhaust airflow and closes for decontamination procedures. Manually adjustable. Made of type 304 stainless steel. 10 in. (25.4 cm) high with 10 in. (25.4 cm) diameter OD inlet and outlet.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Storage Cabinets
Höhe (angloamerikanisch) 10 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 13 lb.
Gewicht (metrisch) 5.9 Kg
Höhe (metrisch) 25.4 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 10 in.
Material Edelstahl (304)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biosafety Cabinet Exhaust