Learn More
Labconco™ Aluminiumrotoren mit PTFE-Beschichtung für CentriVap™ Mikro IR Vakuumkonzentratoren
Artikelnummer. p-4122612 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 x 15 ml-Fläschchen
16 x 10 ml-Fläschchen
24 x 0.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
24 x 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
8 x 30 ml-Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12663105
Marke: Labconco™ 7548400
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Rotoren halten die Röhrchen in einem Winkel, um die Oberfläche zu maximieren.
PTFE-beschichtete Aluminiumrotoren halten die Röhrchen in einem Winkel, um die Oberfläche zu maximieren. Die Rotoren sind für den Einsatz in CentriVap Mikro-IR-Vakuumkonzentratoren vorgesehen und einfach austauschbar. PTFE-Beschichtung sorgt für Korrosionsbeständigkeit. Rotor 7548500 ist im Lieferumfang jedes CentriVap Mikro-IR enthalten. Probenbehälter sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Aluminium
Typ Konzentratorrotor
Zur Verwendung mit (Geräte) CentriVap™ Mikro-IR-Vakuum
Aufnahmevermögen 24 x 0.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Material (Beschichtung) PTFE
Geschwindigkeit 1700 U/min
Betriebstemperatur (metrisch) 65 °C
Volumen (metrisch) 0.5 ml
Breite (angloamerikanisch) 3,9 in.
Breite (metrisch) 9.9 cm
Höhe (angloamerikanisch) 61 cm (1,1 in.)
Höhe (metrisch) 2.8 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 3.9 in.
Durchmesser (metrisch) 9.9 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 1 lbs.
Versandgewicht (metrisch) 0.45 kg