Learn More
Labconco™ Protector™ Standard-Aufbewahrungsschrank
Artikelnummer. 15189705 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
36 Zoll
Anzahl Türen:
2
Türtyp:
Dual, manueller Verschluss
Gewicht (angloamerikanisch):
180 lbs.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Anzahl Türen Türtyp Gewicht (angloamerikanisch) Packungsgröße
15189705 36 Zoll 2 Dual, manueller Verschluss 180 lbs. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15189705 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 9900100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00 CHF
    1193.82 CHF / 1 Stück
    Sparen 326.18 CHF
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Vier Nivellierungsfüße und ein 8 in.-Filterpanele Zur Erhöhung der Schranktiefe von 22 auf 30 in.
Labconco Protector™ Standard-Lagerschränke eignen sich zur Aufbewahrung von Verbrauchsmaterialien und kleinen Laborgeräten.
The Labconco Protector™ Standard Storage Cabinet may be used for storage of supplies and small laboratory instruments.
  • Die Stütze kann mit bis zu 800 lbs. (363 kg) belastet werden
  • Langlebige, mit Epoxidharz beschichtete Stahlkonstruktion
  • Optisch ansprechendes Äußeres in Gletscherweiß zur Ergänzung für Laboratory Casework und Labconco Abzugshauben
  • Von Hand schließbare, nicht verriegelnde Tür(en)
Bestellinformation
Arbeitsoberflächen- und Innenböden-Kits sind separat lieferbar
Spezifikation
Produkttyp Storage Cabinet
Farbe Weiß
Türtyp Dual, manueller Verschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Lagerung und Belüftung kleiner Laborinstrumente und leicht saurer oder anderer Reagenzien
Höhe (angloamerikanisch) 35.5 bis 36.75 Zoll
Höhe (metrisch) 90.17 bis 93.34 cm
Enthält Vier Nivellierfüße und ein Füllpaneel mit 8 in. Durchmesser zur Erhöhung der Schranktiefe von 22 auf 30 in.
Länge (angloamerikanisch) 22 Zoll
Tragkraft (angloamerikanisch) 800 lbs.
Tragkraft (metrisch) 362.87 kg
Anzahl Türen 2
Oberflächenbeschichtung Epoxid
Gewicht (angloamerikanisch) 180 lbs.
Gewicht (metrisch) 81.64 kg
Breite (angloamerikanisch) 36 Zoll
Breite (metrisch) 91.44 cm
Material Epoxidbeschichteter Stahl