Learn More
Abnova™ Human AHDC1 Full-length ORF (AAH14394.2, 1 a.a. - 399 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Beschreibung
Sequence: MMDWNEASSAPGYNWNQSVLFQSSSKPGRGRRKKVDLFEASHLGFPTSASAAASGYPSKRSTGPRQPRGGRGGGACSAKKERGGAAAKAKFIPKPQPVNPLFQDSPDLGLDYYSGDSSMSPLPSQSRAFGVGERDPCDFIGPYSMNPSTPSDGTFGQGFHCDSPSLGAPELDGKHFPPLAHPPTVFDAGLQKAYSPTCSPTLGFKEELRPPPTKLAACEPLKHGLQGASLGHAAAAQAHLSCRDLPLGQPHYDSPSCKGTAYWYPPGSAARSPPYEGKVGTGLLADFLGRTEAACLSAPHLASPPATPKADKEPLEMARPPGPPRGPAAAAAGYGCPLLSDLTLSPVPRDSLLPLQDTAYRYPGFMPQAHPGLGGGPKSGFLGPMAEPHPEDTFTVTSL
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AAH14394.2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
| Gen-ID (Entrez) | 27245 |
| Molekulargewicht | 68.1kDa |
| Name | AHDC1 (Human) Recombinant Protein (P01) |
| Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Menge | 10 μg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Mehr anzeigen |