Learn More
Labconco™ Mini-Abstoppkammer
Artikelnummer. 15342272 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
FreeZone™ Gefriertrocknungssystem
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15342272 FreeZone™ Gefriertrocknungssystem 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15342272 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7569000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1750.00 CHF
    1423.69 CHF / 1 Stück
    Sparen 326.31 CHF
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Benötigt
FreeZone Gefriertrockensystem zur Befestigung der Ministopfenkammer über den Anschluss
Zur Gefriertrocknung von Proben in kleinen Serumfläschchen mit geteilten Stopfen
  • Zur Verwendung mit einem FreeZone™ Gefriertrocknungssystem
  • Bietet Platz für 48 Serumfläschchen à 2 ml und 8 Serumfläschchen à 30 ml
  • Nach der Gefriertrocknung können Fläschchen unter Vakuum zugestopft werden
  • Stoppweg: 0,5 in. (1,3 cm)
  • Für Fläschchen mit einer Höhe von 1,38 bis 2,48 in. (3,5 bis 6,3 cm)
  • Im Lieferumfang ist ein Tablett zum Be- und Entladen von Proben enthalten
Spezifikation
Typ Mini-Abstoppkammer
Anzahl Einschübe 0
Material Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Gefriertrocknung von Proben in kleinen Serumfläschchen mit geteilten Stopfen
Zur Verwendung mit (Geräte) FreeZone™ Gefriertrocknungssystem
Enthält 17 in.-Schläuche aus durchsichtigem PVC
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 10 in.
Höhe (metrisch) 25,4 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 15 lb.
Gewicht (metrisch) 6,8 kg