Learn More
Labconco™ Aufbewahrungskit auf der linken Innenseite für Precise™ Handschuhboxen
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Precise™ Basic™ Handschuhbox
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Bietet zusätzliche nutzbare Oberfläche für kleine Gegenstände in der Handschuhbox
- Besteht aus vier Einlegeböden aus Edelstahl, zwei vertikalen Stützen aus Epoxidharz-beschichtetem Stahl
- T x B x H: 4,4 x 21,25 x 20,0 in.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Precise™ Basic™ Handschuhbox |
| Höhe (angloamerikanisch) | 20 in. |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 5 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 2,3 kg |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 4,4 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 21,25 in. |
| Höhe (metrisch) | 50,8 cm |
| Enthält | 4 Einlegeböden aus Edelstahl, 2 vertikale Epoxidharz-beschichtete Stahlstützen |
| Tiefe (metrisch) | 11,17 cm |
| Breite (metrisch) | 53,97 cm |
| Mehr anzeigen |