Learn More
Labconco™ Abluftanschluss mit Hartkanal für Precise™ Handschuhboxen
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Precise™ Handschuhbox mit HEPA-Filter, XPert™ Wägebox, Xpert Weigh Box
Packungsgröße:
1 Stück
Description
Epoxidharz-beschichteter Stahl, Durchmesser 6 in., zum Anschluss der Handschuhbox an Leitungen, die an einem Ferngebläse angeschlossen sind.Das Ferngebläse muss auf das eingebaute Gebläse der Handschuhbox abgestimmt sein.Erfordert Luftkanäle und Ferngebläse.Zur Verwendung mit Precise HEPA-gefilterten Handschuhboxen und XPert Wägeboxen.
Spécification
Spécification
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Precise™ Handschuhbox mit HEPA-Filter, XPert™ Wägebox, Xpert Weigh Box |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 5 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 2,3 kg |
| Produkttyp | Abluftanschluss mit Hartkanal |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anschließen der Handschuhbox an ein Ferngebläse, wenn das Handschuhboxgebläse umgangen wird |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu