Learn More
Labconco™ Zubehör für Gefriertrocknungsampullen
Artikelnummer. 15123075 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Typ:
Ampullenadapter
Brenner zur Versiegelung
Stopfen
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 15123075
Marke: Labconco™ 7578500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehörteile für Gefriertrocknungsampullen ermöglichen die Verwendung von Ampullen in Labconco FreeZone Gefriertrocknern.
Sauerstoff-/Erdgas-Versiegelungsbrenner wurden speziell für die Flammenversiegelung von gefriergetrockneten Ampullen entwickelt. Abdichtung aller Arten von hitzebeständigem Glas. Anschluss an Erdgas, Butan oder Propan und Sauerstoff mittels Schlauchverbinder mit 1/4 in. Innendurchmesser.
Spezifikation
Typ Brenner zur Versiegelung
Material Stainless Steel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Connects to natural gas, butane, or propane and oxygen
Zur Verwendung mit (Geräte) Gefriertrocknungssystem
Gewicht (angloamerikanisch) 3 lbs.
Gewicht (metrisch) 1,4 kg