Learn More
Labconco™ FlaskScrubber™ Glasspülmaschine
Labconco FlaskScrubber™ Glaswaschgeräte gewährleisten eine gründliche, effiziente und wirtschaftliche Reinigung, die den anspruchsvollen Laborstandards entspricht.
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Hochschulen und Universitäten, Behörden, Pharmazeutik- und Industrielabore oder jede Einrichtung, in der wiederverwendbare Glasartikel im Einsatz sind |
|---|---|
| Flussrate | 4,7 l/min für heißes Leitungswasser, 3,4 l/min für aufgereinigtes Wasser |
| Inlet Water Temperature (English) Min. | 120 deg;F |
| Inlet Water Temperature (English) Recommended | 140 deg;F |
| Min. Wassertemperatur Zulauf (metrisch) | 49 deg;C |
Beschreibung
Labconco FlaskScrubber™ Glaswaschgeräte gewährleisten eine gründliche, effiziente und wirtschaftliche Reinigung, die den anspruchsvollen Laborstandards entspricht.
Ideal für Hochschulen und Universitäten, Behörden, Pharmazeutik- und Industrielabore oder jede Einrichtung, in der wiederverwendbare Glasartikel im Einsatz sind. Wählen Sie zwischen den Modellen der eingestelligen FlaskScrubber Serie oder den zweigestelligen SteamScrubber Modellen. Zubehörspindel und offene Gestelle sind speziell für Laborglaswaren konzipiert und zwischen den Modellen austauschbar.
Funktionsmerkmale:
- Höhere Wassertemperaturen für verbessertes Waschen, schnelleres Trocknen und Desinfizieren
- LCD-Informationszentrale zur Anpassung der Zyklen und zur Überwachung, beispielsweise der internen Wassertemperatur (°C oder °F) und der Alarme
- Hohe Wasserzirkulation für eine gründliche Reinigung: 96 gal./min (363 l/min), wenn Betrieb mit 115 V/60 Hz und 112 gal./min (424 l/min.) bei 230 V 50/60 Hz
- Eine Pumpe zum Waschen und eine zum Entleeren, um die Gefahr von Kreuzkontaminationen zu verringern
- Die eingebaute Reinwasserpumpe fördert druckloses oder unter Druck stehendes Reinwasser in den Tank und ermöglicht damit bis zu sechs Reinwasserspülungen
- Der eingebaute Dampfgenerator erzeugt heißen Dampf zum Lösen und Entfernen von getrockneten Rückständen für saubere Glaswaren
- Manuell befüllbare Spender für Waschmittel (Pulver oder Flüssigkeit) oder Klarspülerlösung
- Zwei vom Anwender einstellbare Programmzyklen
- Anwenderdefinierte Startverzögerung (bis zu 8 Stunden)
- Optionales Sichtfenster aus gehärtetem Sicherheitsglas mit 25 W-Innenbeleuchtung
- Umweltfreundlich: Die Umweltmerkmale des Produktes (z. B. wassersparend, bleifrei usw.) werden in den Produktdetails beschrieben
Bauliche Merkmale
- Tür, Tank sowie oberer und unterer Wascharm aus gebürstetem Edelstahl 304
- Freistehende Modelle mit Außenwänden und Oberseite aus Edelstahl
- Einteiliger, feinmaschiger Partikelablassfilter aus Edelstahl zum Schutz der Pumpen
- Vier höhenverstellbare Füße
- Weiblicher NPT-Einlassanschluss mit 0,375 Zoll für Heißwasseranschluss
- Werkseitig installierter Ablassschlauch und Bandschelle
- Für das Waschen von Enghalsflaschen
- Mit einem Spindelgestell aus Edelstahl 304 mit 36 abnehmbaren großen Spindeln, 18 Halterungen, 36 Klemmen und 10 austauschbaren kleinen Spindeln
- Integrierte Drucklufttrocknung durch die Spindeln und im gesamten Tank für eine Dauer von bis zu 99 Minuten und programmierbar von 38 bis 70 °C (100 bis 150 °F)
- Werkseitig eingestellte Programmzyklen: 10 für 208/230 V-Modelle (INTENSIVE, INTENSIVE PLUS und EXTREME)
Bestellinformation
Die meisten Zubehörteile sind zwischen den Modellen austauschbar und separat erhältlich. Die Validierung vor Ort ist über Labconco verfügbar; weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fisher Scientific Vertriebsmitarbeiter
Certifications
CE-Kennzeichnung
Compliance
ETL-gelistet
Warranty
Zwei Jahre, Material und Verarbeitung
Spezifikation
| Ideal für Hochschulen und Universitäten, Behörden, Pharmazeutik- und Industrielabore oder jede Einrichtung, in der wiederverwendbare Glasartikel im Einsatz sind | |
| 120 deg;F | |
| 49 deg;C | |
| Edelstahl Typ 304 | |
| 0 psi |
| 4,7 l/min für heißes Leitungswasser, 3,4 l/min für aufgereinigtes Wasser | |
| 140 deg;F | |
| 60 deg;C | |
| 20 bis 120 psi für Druck des heißen Leitungswassers an der Spülmaschine |