Learn More
Labconco™ FilterMate™ Tragbarer Abluftfilter
Der Labconco FilterMate™ Tragbare Abluftventilator entfernt gefährliche Pulver, Partikel oder Dämpfe aus dem Abluftstrom und leitet gefilterte Luft in die Umgebung zurück.
4845.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Absaugung |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE |
Flussrate | (250 cfm) |
Hertz | 50 Hz |
Spannung | 230 V |
Includes: 8 Fuß langer grauer flexibler Schlauch mit 5 Innendurchmesser, zwei Schellen und einem oberen Übergangsadapter mit 5 in. Außendurchmesser für den Anschluss an Vorführhaube, XPert Balance-Gehäuse, Protector XVS Ventilationsstation oder Protector Workstation.
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Hertz | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Hertz | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10132444
|
Labconco™
3970020 |
14 x 23 x 22,7 in. (36 x 58 x 58 cm) | 50 Hz | 230 V |
4845.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Zubehör für Vorführhaube, XPert Balance-Gehäuse, Protector XVS Ventilationsstation oder Protector Workstation.
- Kompaktes, korrosionsbeständiges Gehäuse aus gletscherweißem und hellgrauem, Trockenpulver-Epoxidharz-beschichtetem Stahl mit Gummifüßen
- Verwendung von HEPA-Filtern, Kohlefiltern oder einer Kombination beider Filter
- Drehzahlgeregeltes, funkenfreies, motorbetriebenes Laufrad, einstellbar zur Optimierung der Luftströme.
- Das Überdrucklaufrad ist zum Auffangen und Rückfiltern ungefilterter Luft von einem Unterdruck umgeben.
- Der vorn montierte Wippschalter steuert die Stromversorgung des Gebläses
- Mit rückseitig montierter zusätzlicher Steckdose für den Anschluss des Luftstrommonitors
- Geeignet für Gehäuse mit eine Höhe von 22.75 in. und einer Breite von 2, 3 oder 4 Fuß
- Im Lieferumfang ist ein 3adriges IEC-Kabel mit Stecker enthalten
Modelle zur Verwendung mit HEPA-Filtern
- Mit einem echten Bag-in Bag-out-Filterabgabesystem können Sie den Filter sicher entfernen und ersetzen, ohne den Schlauch abnehmen zu müssen
- Filtereffizienz: 250 CFM
Filtereffizienz: 250 CFM
Modelle zur Verwendung mit HEPA- und Kohlefiltern
Filtereffizienz: 200 CFM
Compliance
UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2 Nr. 1010.1
Spezifikation
Absaugung | |
(250 cfm) | |
230 V | |
22,7 kg |
CE | |
50 Hz | |
50 lbs. |