Learn More
Labconco™ Ablage für die externe Transferkammer für Precise™ Handschuhboxen
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Precise™ Basic™ Handschuhbox
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Wird oben an der Transferkammer befestigt, um den Arbeitsbereich zu maximieren
- Epoxidharz-beschichteter Stahl auf Trockenpulverbasis; 15D x 10,7 Zoll W
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Precise™ Basic™ Handschuhbox |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 8 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 3,6 kg |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 15,1 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 10,7 in. |
| Tiefe (metrisch) | 27,17 cm |
| Breite (metrisch) | 27,17 cm |
| Produkttyp | Ablage für die externe Transferkammer |
| Material | Epoxidharz-beschichteter Stahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird oben an der Transferkammer befestigt, um den Arbeitsbereich zu maximieren |