Learn More
Labconco™ Transparente Verschlusskammern
Artikelnummer. p-4366642 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10183432
Marke: Labconco™ 7868030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit 6 ,12 und 18 l-FreeZone™ Gefriertrocknern
  • Ermöglicht die Befestigung von Kolben mit Gefriertrocknungssystem oder die Aufnahme von Proben in großen Mengen
Spezifikation
Typ Durchsichtige Stopfenkammer
Anzahl Einschübe 1
Temperaturbereich (metrisch) Up to 40°C
Material Acrylic
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Bereitstellung wirtschaftlicher Mittel zum Stopfen von Serumflaschen
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 6 l-, 12 l- und 18 l Freezone™ Trockner
Durchmesser (angloamerikanisch) 13.5 Zoll
Durchmesser (metrisch) 34 cm
Höhe (angloamerikanisch) 23 in.
Höhe (metrisch) 58,4 cm
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Gewicht (angloamerikanisch) 30 lbs.
Gewicht (metrisch) 13,6 kg