Learn More
Labconco™ Gebläsefußschalter für Precise™ Handschuhboxen
Artikelnummer. 15669015 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Precise™ Handschuhbox mit HEPA-Filter, XPert™ Wägebox, Xpert Weigh Box
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15669015
Marke: Labconco™ 5241600
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zubehör für Precise Handschuhboxen
  • Das ermöglicht ein freihändiges Verfahren zum Ausschalten des integrierten Gebläses
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Precise™ Handschuhbox mit HEPA-Filter, XPert™ Wägebox, Xpert Weigh Box
Gewicht (angloamerikanisch) 4.5 lbs.
Gewicht (metrisch) 2 kg
Produkttyp Gebläsefußschalter