Learn More
Labconco™ Verbindungskit für Gas- und Vakuumschläuche mit automatischem Druckregler
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Precise™ Basic™ Handschuhbox
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Einschließlich der flexiblen Vinylschläuche und -armaturen, die für den Anschluss des vom Anwender bereitgestellten Inertgastanks und der Drehschiebervakuumpumpe an die Ventile an der Handschuhbox erforderlich sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Precise™ Basic™ Handschuhbox |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 20 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 9,1 kg |
| Produkttyp | Gehäuse-Kit |