Learn More
Labconco™ Säureresistente Metallrotoren für CentriVap™ Vakuumkonzentratoren
Codice prodotto. p-3500770 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Typ:
DNA-Rotor
Hexagonaler Rotor
Rotor für Mikrotiterplatten
Säureresistenter Rotor
Aufnahmevermögen:
132 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
32 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder bis zu 12 x 40 bis 50 ml-Röhrchen
40 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder bis zu 108 x 3 bis 10 ml-Röhrchen
52 x 2 bis 10 ml-Röhrchen oder bis zu 24 x 11 bis 19 ml-Röhrchen
72 x 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder 60 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Platten mit 2 Deepwells
Dimensione della confezione:
1 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12605375
Marca: Labconco™ 7461901
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Leicht austauschbare PTFE-beschichtete Aluminiumrotoren mit PTFE-Naben halten die Röhrchen in einem Winkel, um die Oberfläche zu maximieren
  • Der sechseckige Rotor fasst bis zu 132 Stück 1,5 ml- bis 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
  • Der 12-17 mm-Rotor fasst bis zu 52 Stück 2 ml- bis 10 ml-Röhrchen oder bis zu 24 Stück 11 ml- bis 19 ml-Röhrchen
  • Der 12-13 mm-Rotor fasst bis zu 40 Stück 1,5 ml- bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder bis zu 108 Stück 3 ml- bis 10 ml-Röhrchen
  • Der 28 mm-Rotor fasst bis zu 32 Stück 1,5 ml- bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder bis zu 12 Stück 40-50 ml-Röhrchen
  • Die Mikrotiterplatte fasst je vier Standardplatten mit zwei Deepwell-Platten
  • Der DNA-Rotor fasst bis zu 72 Stück 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder 60 Stück 1,5 ml- bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Specifica
Material Aluminium
Typ Rotor für Mikrotiterplatten
Zur Verwendung mit (Geräte) CentriVap™ Vakuumkonzentrator
Aufnahmevermögen Platten mit 2 Deepwells
Material (Beschichtung) PTFE
Gewicht (angloamerikanisch) 5 lb.
Gewicht (metrisch) 2,3 kg
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato