Learn More
Labconco™ Säureresistente Metallrotoren für CentriVap™ Vakuumkonzentratoren
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Typ:
DNA-Rotor
Hexagonaler Rotor
Rotor für Mikrotiterplatten
Säureresistenter Rotor
Aufnahmevermögen:
132 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
32 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder bis zu 12 x 40 bis 50 ml-Röhrchen
40 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder bis zu 108 x 3 bis 10 ml-Röhrchen
52 x 2 bis 10 ml-Röhrchen oder bis zu 24 x 11 bis 19 ml-Röhrchen
72 x 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder 60 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Platten mit 2 Deepwells
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Leicht austauschbare PTFE-beschichtete Aluminiumrotoren mit PTFE-Naben halten die Röhrchen in einem Winkel, um die Oberfläche zu maximieren
- Der sechseckige Rotor fasst bis zu 132 Stück 1,5 ml- bis 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
- Der 12-17 mm-Rotor fasst bis zu 52 Stück 2 ml- bis 10 ml-Röhrchen oder bis zu 24 Stück 11 ml- bis 19 ml-Röhrchen
- Der 12-13 mm-Rotor fasst bis zu 40 Stück 1,5 ml- bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder bis zu 108 Stück 3 ml- bis 10 ml-Röhrchen
- Der 28 mm-Rotor fasst bis zu 32 Stück 1,5 ml- bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder bis zu 12 Stück 40-50 ml-Röhrchen
- Die Mikrotiterplatte fasst je vier Standardplatten mit zwei Deepwell-Platten
- Der DNA-Rotor fasst bis zu 72 Stück 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder 60 Stück 1,5 ml- bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium |
| Typ | Hexagonaler Rotor |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CentriVap™ Vakuumkonzentrator |
| Aufnahmevermögen | 132 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen |
| Material (Beschichtung) | PTFE |
| Volumen (metrisch) | 1,5 bis 2 ml |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 5 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 2,3 kg |