Learn More
Labconco™ Säureresistente Metallrotoren für CentriVap™ Vakuumkonzentratoren
Artikelnummer. 10484412 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
DNA-Rotor
Hexagonaler Rotor
Rotor für Mikrotiterplatten
Säureresistenter Rotor
Aufnahmevermögen:
132 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
32 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder bis zu 12 x 40 bis 50 ml-Röhrchen
40 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder bis zu 108 x 3 bis 10 ml-Röhrchen
52 x 2 bis 10 ml-Röhrchen oder bis zu 24 x 11 bis 19 ml-Röhrchen
72 x 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder 60 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Platten mit 2 Deepwells
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Aufnahmevermögen unitSize
10484412 Säureresistenter Rotor 52 x 2 bis 10 ml-Röhrchen oder bis zu 24 x 11 bis 19 ml-Röhrchen -
12605375 Rotor für Mikrotiterplatten Platten mit 2 Deepwells 1 Stück
10685223 Säureresistenter Rotor 32 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder bis zu 12 x 40 bis 50 ml-Röhrchen 1 Stück
10634843 Hexagonaler Rotor 132 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen -
10463692 Säureresistenter Rotor 40 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder bis zu 108 x 3 bis 10 ml-Röhrchen 1 Stück
10595413 DNA-Rotor 72 x 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder 60 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10484412 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7455001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Leicht austauschbare PTFE-beschichtete Aluminiumrotoren mit PTFE-Naben halten die Röhrchen in einem Winkel, um die Oberfläche zu maximieren
  • Der sechseckige Rotor fasst bis zu 132 Stück 1,5 ml- bis 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
  • Der 12-17 mm-Rotor fasst bis zu 52 Stück 2 ml- bis 10 ml-Röhrchen oder bis zu 24 Stück 11 ml- bis 19 ml-Röhrchen
  • Der 12-13 mm-Rotor fasst bis zu 40 Stück 1,5 ml- bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder bis zu 108 Stück 3 ml- bis 10 ml-Röhrchen
  • Der 28 mm-Rotor fasst bis zu 32 Stück 1,5 ml- bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder bis zu 12 Stück 40-50 ml-Röhrchen
  • Die Mikrotiterplatte fasst je vier Standardplatten mit zwei Deepwell-Platten
  • Der DNA-Rotor fasst bis zu 72 Stück 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder 60 Stück 1,5 ml- bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Spezifikation
Material Aluminium
Typ Säureresistenter Rotor
Zur Verwendung mit (Geräte) CentriVap™ Vakuumkonzentrator
Aufnahmevermögen 52 x 2 bis 10 ml-Röhrchen oder bis zu 24 x 11 bis 19 ml-Röhrchen
Material (Beschichtung) PTFE
Volumen (metrisch) 2 bis 10 oder 10 bis 19 ml
Gewicht (angloamerikanisch) 5 lb.
Gewicht (metrisch) 2,3 kg