Learn More
Labconco™ Dichtung für Verteiler mit 48 Anschlüssen
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Verteiler mit 48 Anschlüssen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Replacement port gasket
- Sits under main chamber
- Creates air-tight seal
- For Labconco FreeZone Freeze Dryers
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Verteiler mit 48 Anschlüssen |
| Diameter (English) Outside | 4.5 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11.43 cm |
| Material | Neoprene |
| Typ | Dichtung, Boden |