Learn More
MP Biomedicals LabCare Water Bath Disinfectant Solution
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Größe:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- MP Biomedicals LabCare Water Bath Disinfectant Solution is a broad-spectrum, high-efficiency, Stable, low-toxic, antimicrobial microbicide and preservative solution
- It is specifically formulated for inhibiting and removing microorganisms from water in water baths or incubator tanks
- Ensures water cleanliness and prevents cross-contamination
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Disinfectant Solution |
| Color-coded | No |
| Form | Liquid |
| Scent | Unscented |
| Sterilität | Non-sterile |
| Größe | 100 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- LabCare Water Bath Disinfectant Solution
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P330-Mund ausspülen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, benzyldodecyldimethylammoniumbromide