Learn More
MP Biomedicals LabCare Incubator Water Disinfectant
Artikelnummer. p-200113576 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Größe:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 30281206
Marke: MP Biomedicals 093051249
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Maintenance of water and prevents cross-contamination in incubators.
  • MP Biomedicals LabCare Incubator Water Disinfectant Solution offers a comprehensive solution for maintaining water cleanliness and preventing cross-contamination within incubators
  • This high-efficiency, broad-spectrum antimicrobial solution effectively inhibits and eliminates microorganisms present in incubator water
  • With its stable formulation and low toxicity, it ensures a clean and sterile environment conducive to optimal incubation conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Disinfectant
Color-coded No
Form Liquid
Scent Unscented
Sterilität Non-sterile
Größe 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • LabCare Incubator Water Disinfectant Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, benzyldodecyldimethylammoniumbromide