Learn More
MP Biomedicals Antimikrobielles Spray für LabCare-Inkubatoren
Artikelnummer. 30281211 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
100 ml
450 mL
1,8 L
Packungsgröße:
1.80 Liter
100 Milliliter
450 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30281211 1,8 L 1.80 Liter
30281213 100 ml 100 Milliliter
30281208 450 mL 450 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30281211 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 093051153X4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    684.00 CHF
    651.13 CHF / 1.8 Liter
    Sparen 32.87 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antimikrobielle Wirkstoffe auf Isothiazolinon-Basis in IVD-Qualität, hochwirksam, umweltfreundlich und nicht korrosiv.
  • MP Biomedicals LabCare Incubator Antimicrobial Spray ist eine breit wirksame, effiziente, stabile und wenig toxische Mikrobizid- und Konservierungslösung.
  • Speziell entwickelt zur Hemmung und Eliminierung von Viren, Bakterien, Pilzen, Mykoplasmen und Schimmelpilzen in Inkubatoren, Sicherheitswerkbänken und Reinraumwerkbänken.
  • Dieses Produkt eliminiert wirksam verschiedene Mikroorganismen, die Zellkulturen beeinträchtigen, und die hemmende Wirkung auf Bakterien, Pilze, Sporen und Konidien kann 7-10 Tage anhalten.
Spezifikation
Produkttyp Desinfektionsspray
Color-coded Nein
Form Flüssigkeitsspray
Scent Geruchlos
Sterilität Unsteril
Größe 1,8 L