Learn More
MP Biomedicals Antimikrobielles Spray für LabCare-Inkubatoren
Artikelnummer. 30281208 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
100 ml
450 mL
1,8 L
Packungsgröße:
1.80 Liter
100 Milliliter
450 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30281208 450 mL 450 Milliliter
30281213 100 ml 100 Milliliter
30281211 1,8 L 1.80 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30281208 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 093051153
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Antimikrobielle Wirkstoffe auf Isothiazolinon-Basis in IVD-Qualität, hochwirksam, umweltfreundlich und nicht korrosiv.
  • MP Biomedicals LabCare Incubator Antimicrobial Spray ist eine breit wirksame, effiziente, stabile und wenig toxische Mikrobizid- und Konservierungslösung.
  • Speziell entwickelt zur Hemmung und Eliminierung von Viren, Bakterien, Pilzen, Mykoplasmen und Schimmelpilzen in Inkubatoren, Sicherheitswerkbänken und Reinraumwerkbänken.
  • Dieses Produkt eliminiert wirksam verschiedene Mikroorganismen, die Zellkulturen beeinträchtigen, und die hemmende Wirkung auf Bakterien, Pilze, Sporen und Konidien kann 7-10 Tage anhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Desinfektionsspray
Color-coded Nein
Form Flüssigkeitsspray
Scent Geruchlos
Sterilität Unsteril
Größe 450 mL