Learn More
MP Biomedicals Antimikrobielles Spray für LabCare-Zellkulturräume
Artikelnummer. 30281212 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
100 ml
450 mL
1,8 L
Packungsgröße:
1.80 Liter
100 Milliliter
450 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30281212 1,8 L 1.80 Liter
30281205 100 ml 100 Milliliter
30281209 450 mL 450 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30281212 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 093051053X4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    684.00 CHF
    651.13 CHF / 1.8 Liter
    Sparen 32.87 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Direkt auf Oberflächen, Wände und Ecken sprühen, um Verschmutzungsquellen schnell zu beseitigen.
  • MP Biomedicals LabCare Cell Culture Room Antimicrobial Spray ist eine fortschrittliche Breitbandlösung zur Beseitigung von Viren, Bakterien und Pilzen.
  • Mykoplasmen und Schimmelpilze in Zellkulturräumen und Laboren
  • Diese Lösung mit geringer Toxizität, bestehend aus Mikrobizid und Konservierungsmittel, beseitigt wirksam verschiedene Mikroorganismen, die bekanntermaßen Zellkulturen schädigen.
  • Seine hochwirksame Formel gewährleistet einen langanhaltenden Schutz mit Eigenschaften, die 7–10 Tage anhalten und optimale Laborhygiene sowie die Integrität der Zellkulturen erhalten.
  • Das antimikrobielle Spray LabCare für Zellkulturräume dient der effektiven und sicheren Beseitigung von Viren, Bakterien, Pilzen, Mykoplasmen und Schimmelpilzen in Zellkulturräumen und Laboren.
Spezifikation
Produkttyp Desinfektionsspray
Color-coded Nein
Form Flüssigkeitsspray
Scent Geruchlos
Sterilität Unsteril
Größe 1,8 L