Beschreibung
- Tween 20 wird zugegeben, um den Waschschritt zu verbessern, mit dem Resultat, dass die nicht-spezifische Hintergrundfärbung reduziert wird.
- Tween 20 verbessert die Reagenzverteilung auf den Objektträgern.
Lagerungsbedingungen: Bei Raumtemperatur lagern. Ab dem Datum der Herstellung 2 Jahre lang stabil. Die verdünnte Lösung innerhalb einer Woche verbrauchen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris-gepufferte Kochsalzlösung und Tween |
| Konzentration | 20X. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anatomical Pathology |
| Menge | 1000 ml |
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen