Learn More
Lab Vision™ Tris-gepufferte Kochsalzlösung und Tween 20 (20X)
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
125 mL
1000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
125 Milliliter
Beschreibung
Nutzen Sie mit der Thermo Scientific™ Lab Vision™ Tris-gepufferten Salzlösung und Tween™ 20 (20X) die Vorteile eines Waschpuffers zur Immunmarkierung.
- Tween 20 wird zugegeben, um den Waschschritt zu verbessern, mit dem Resultat, dass die nicht-spezifische Hintergrundfärbung reduziert wird.
- Tween 20 verbessert die Reagenzverteilung auf den Objektträgern.
Lagerungsbedingungen: Bei Raumtemperatur lagern. Ab dem Datum der Herstellung 2 Jahre lang stabil. Die verdünnte Lösung innerhalb einer Woche verbrauchen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TBS with Tween (TBST) |
| Konzentration | 20X |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anatomical Pathology |
| Menge | 125 mL |
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen