Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Protease XXV zur Enzym-induzierten Epitopdemaskierung
Verbessern Sie die Immunreaktivität bestimmter Antigene bei Formaldehyd-fixierten Geweben mit Epredia™ Lab Vision™ Protease XXV zur enzyminduzierten Epitopdemaskierung.
auf Anfrage
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerung bei 2 ° bis 8 °C |
---|---|
Konzentration | 1 mg/mL |
Produkttyp | Protease XXV |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunohistochemistry |
pH | 7.4 |
Beschreibung
Verbessern Sie die Immunreaktivität bestimmter Antigene bei Formaldehyd-fixierten Geweben mit Thermo Scientific™ Lab Vision™ Protease XXV zur enzyminduzierten Epitopdemaskierung.
Lagerungsbedingungen: Lagerung bei 2 ° bis 8 °C. 18 Monate lang stabilSpezifikation
Lagerung bei 2 ° bis 8 °C | |
Protease XXV | |
7.4 |
1 mg/mL | |
Immunohistochemistry |
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen