Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Phosphat-gepufferte Kochsalzlösung und Tween™ 20 (20X)
Artikelnummer. 12673967 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
125 mL
1.000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
125 Milliliter
Artikelnummer. 12673967
Marke: Epredia™ TA125PT
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Nutzen Sie für Immunmarkierungsverfahren mit Epredia™ Lab Vision™ phosphatgepufferter Salzlösung und Tween™ 20 (20x) einen Waschpuffer.
Verwenden Sie mit der Thermo Scientific™ Lab Vision™ Phosphat-gepufferte Kochsalzlösung und Tween™ 20 (20X) einen Waschpuffer für Immunolabelling-Verfahren.
  • Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
  • Wird zugegeben, um den Waschschritt zu verbessern, mit dem Resultat, dass die nicht-spezifische Hintergrundfärbung reduziert wird
  • Verbessert die Reagenzverteilung auf den Objektträgern
Lagerungsbedingungen: Bei Raumtemperatur lagern. Ab Herstellungsdatum 2 Jahre lang stabil. Die verdünnte Lösung innerhalb einer Woche verbrauchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PBS und Tween
Konzentration 20X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anatomical Pathology
pH 7,6
Menge 125 mL
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen