Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Phosphat-gepufferte Kochsalzlösung und Tween™ 20 (20X)
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
125 mL
1.000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
125 Milliliter
Beschreibung
Verwenden Sie mit der Thermo Scientific™ Lab Vision™ Phosphat-gepufferte Kochsalzlösung und Tween™ 20 (20X) einen Waschpuffer für Immunolabelling-Verfahren.
- Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
- Wird zugegeben, um den Waschschritt zu verbessern, mit dem Resultat, dass die nicht-spezifische Hintergrundfärbung reduziert wird
- Verbessert die Reagenzverteilung auf den Objektträgern
Lagerungsbedingungen: Bei Raumtemperatur lagern. Ab Herstellungsdatum 2 Jahre lang stabil. Die verdünnte Lösung innerhalb einer Woche verbrauchen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | PBS und Tween |
| Konzentration | 20X |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anatomical Pathology |
| Menge | 1.000 ml |
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen